Få mere at vide
N-Benzylacrylamide, 96%
Artikelnummer. 11337776
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337776 5 g 5g
11327776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11450.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13304-62-6 | C10H11NO | 161.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13304-62-6
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.204
MDL nummer MFCD00015333
InChI nøgle OHLHOLGYGRKZMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylacrylamide, 2-propenamide, n-phenylmethyl, n-benzyl acrylamide, acmc-20ak6s, enamine_005841
PubChem CID 139428
IUPAC navn N-benzylprop-2-enamid
SMIL C=CC(=O)NCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylacrylamide
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Mængde 5 g
Beilstein 2690053
Formel vægt 161.21
Procent renhed 96%