Få mere at vide
N-Benzylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzylacetamide |
| Mængde | 5 g |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-8(11)10-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 149.0841 |