Få mere at vide
N-Benzylacetamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-Benzylacetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzylacetamide |
| CAS | 588-46-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Benzylacetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-(phenylmethyl)acetamide, N-Benzylacetamide, Lacosamide Imp. G (Pharmeuropa), Lacosamide Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-8(11)10-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CC(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-benzylacetamide |
| Vis mere |