Få mere at vide
N-Benzylacetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17987674
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17987674 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17987674 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3640.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Benzylacetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylacetamide
CAS 588-46-5
Analyt- eller komponentnavne N-Benzylacetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-(phenylmethyl)acetamide, N-Benzylacetamide, Lacosamide Imp. G (Pharmeuropa), Lacosamide Impurity G
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-8(11)10-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CC(=O)NCc1ccccc1
IUPAC navn N-benzylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 149.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 149.0841 g/mol