Få mere at vide
N-benzyl-tert-butylamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17912556
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17912556 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17912556 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0440.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-benzyl-tert-butylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-tert-butylamine
CAS 3378-72-1
Analyt- eller komponentnavne N-Benzyl-tert-butylamine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C11 H17 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-Benzyl-tert-butylamine
InChI formel InChI=1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)NCc1ccccc1
IUPAC navn N-benzyl-2-methylpropan-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 163.26
Mængde 100 mg
Formel vægt 163,1361 g/mol