missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-benzylsalbutamon hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride |
| CAS | 24085-08-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H25 N O3 . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride, Salbutamol Sulphate Imp. G (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-20(2,3)21(12-15-7-5-4-6-8-15)13-19(24)16-9-10-18(23)17(11-16)14-22;/h4-11,22-23H,12-14H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)N(CC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-[benzyl(tert-butyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanon; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.88 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?