Få mere at vide
N-benzylsalbutamon hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30332429
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30332429 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30332429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28900025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride
CAS 24085-08-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 H25 N O3 . Cl H
Mængde 25 mg
Synonym 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride, Salbutamol Sulphate Imp. G (EP) as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-20(2,3)21(12-15-7-5-4-6-8-15)13-19(24)16-9-10-18(23)17(11-16)14-22;/h4-11,22-23H,12-14H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(C)(C)N(CC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1)Cc2ccccc2
IUPAC navn 2-[benzyl(tert-butyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanon; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 363.88
Formel vægt 363.1601
Procent renhed >95