Få mere at vide
N-benzyl-p-toluensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30345003
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30345003 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30345003 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB31519025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-p-Toluenesulfonamide
CAS 1576-37-0
Molekylær formel C14 H15 N O2 S
Mængde 25 mg
Synonym BTS
InChI formel InChI=1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCc2ccccc2
IUPAC navn N-benzyl-4-methylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 261.34
Formel vægt 261.0823