Få mere at vide
N-Benzyl-N-tert-butyl-3,5-dinitrobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15456128
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15456128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59729.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 349091-80-1
Molekylær formel C18H19N3O5
Molekylvægt (g/mol) 357.37
MDL nummer MFCD02973649
InChI nøgle OLMWJDGSOFEXIR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3282141
IUPAC navn N-benzyl-N-tert-butyl-3,5-dinitrobenzamide
SMIL CC(C)(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-N-tert-butyl-3,5-dinitrobenzamide
Mængde 1 g
Formel vægt 357.36
Procent renhed 97%