missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Benzyl-N-methyl-2-[N’-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]ethanolamine]acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-N-methyl-2-[N’-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]ethanolamine]acetamide |
| CAS | 1797114-52-3 |
| Molekylær formel | C28 H30 F3 N3 O2 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30F3N3O2S/c1-32(19-21-8-3-2-4-9-21)27(36)20-33(16-17-35)14-7-15-34-23-10-5-6-11-25(23)37-26-13-12-22(18-24(26)34)28(29,30)31/h2-6,8-13,18,35H,7,14-17,19-20H2,1H3 |
| SMIL | CN(Cc1ccccc1)C(=O)CN(CCO)CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N-benzyl-2-[2-hydroxyethyl-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]amino]-N-methylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 529.617 |
| Formel vægt | 529.201 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?