missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(N-Benzyl-N-ethyl) Amino-3-Hydroxyacetophenone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Benzylethyl-amino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzyletilefrone Hydrochloride) |
| CAS | 55845-90-4 |
| Molekylær formel | C17 H19 N O2 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Benzylethyl-amino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Benzyletilefrone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO2.ClH/c1-2-18(12-14-7-4-3-5-8-14)13-17(20)15-9-6-10-16(19)11-15;/h3-11,19H,2,12-13H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCN(CC(=O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-[benzyl(ethyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.8 |
| Formel vægt | 305.1183 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?