Få mere at vide
(N-Benzyl-N-ethyl) Amino-3-Hydroxyacetophenone Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30344711
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30344711 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30344711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB669560100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Benzylethyl-amino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzyletilefrone Hydrochloride)
CAS 55845-90-4
Molekylær formel C17 H19 N O2 . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym 2-(Benzylethyl-amino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Benzyletilefrone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H19NO2.ClH/c1-2-18(12-14-7-4-3-5-8-14)13-17(20)15-9-6-10-16(19)11-15;/h3-11,19H,2,12-13H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCN(CC(=O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2
IUPAC navn 2-[benzyl(ethyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 305.8
Formel vægt 305.1183