missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Benzyl N-Demethyl Trimebutine, TRC

Artikelnummer. 30339721
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339721 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2345901MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Benzyl N-Demethyl Trimebutine
CAS 1329834-94-7
Molekylær formel C28H33NO5
Mængde 1 mg
Synonym 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-(N-Benzyl-methylamino)-2-phenylbutyl Ester, N-Benzyl N-Monodesmethyltrimebutine
InChI formel InChI=1S/C28H33NO5/c1-6-28(23-15-11-8-12-16-23,29(2)19-21-13-9-7-10-14-21)20-34-27(30)22-17-24(31-3)26(33-5)25(18-22)32-4/h7-18H,6,19-20H2,1-5H3
SMIL CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)Cc2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn [2-[benzyl(methyl)amino]-2-phenylbutyl] 3,4,5-trimethoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 463.57
Formel vægt 463.2359
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.