Få mere at vide
N-Benzyl N-Demethyl Trimebutine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl N-Demethyl Trimebutine |
| CAS | 1329834-94-7 |
| Molekylær formel | C28H33NO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-(N-Benzyl-methylamino)-2-phenylbutyl Ester, N-Benzyl N-Monodesmethyltrimebutine |
| InChI formel | InChI=1S/C28H33NO5/c1-6-28(23-15-11-8-12-16-23,29(2)19-21-13-9-7-10-14-21)20-34-27(30)22-17-24(31-3)26(33-5)25(18-22)32-4/h7-18H,6,19-20H2,1-5H3 |
| SMIL | CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)Cc2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | [2-[benzyl(methyl)amino]-2-phenylbutyl] 3,4,5-trimethoxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.57 |
| Formel vægt | 463.2359 |