Få mere at vide
Alfa Aesar™ N-Benzyl-N-(3-pyridylmethylene)amine
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-N-(3-pyridylmethylene)amine |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 196.25 |