Få mere at vide
Alfa Aesar™ N-Benzyl-N-(3-pyridylmethylene)amine
Artikelnummer. 11434680
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11434680
Brand: Alfa Aesar™ H50745.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 71718-88-2
Molekylær formel C13H12N2
Molekylvægt (g/mol) 196.253
MDL nummer MFCD08064239
InChI nøgle DXDPRQLAIWIMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-n-pyridin-3-ylmethylene methanamine, n-benzyl-n-3-pyridylmethylene amine, benzyl pyridin-3-ylmethylidene amine, acmc-1bded, n-benzylpyridine-3-methaneimine, benzylpyridin-3-ylmethylene-amine, e-n-benzyl-1-pyridin-3-yl methanimine, benzenemethanamine,n-3-pyridinylmethylene, e-benzyl pyridin-3-ylmethylidene amine, 1e-3-phenyl-1-3-pyridyl-2-azaprop-1-ene
PubChem CID 3851439
IUPAC navn N-benzyl-1-pyridin-3-ylmethanimine
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN=CC2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-N-(3-pyridylmethylene)amine
Mængde 250 mg
Formel vægt 196.25