Få mere at vide
N-Benzyl-N-(2-ethoxyphenoxy)ethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-N-(2-ethoxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 434312-10-4 |
| Molekylær formel | C17 H21 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO2/c1-3-18(14-15-10-6-5-7-11-15)20-17-13-9-8-12-16(17)19-4-2/h5-13H,3-4,14H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOc1ccccc1ON(CC)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-benzyl-N-(2-ethoxyphenoxy)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.35 |
| Formel vægt | 271.1572 |