Få mere at vide
N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride, Mikromol
Artikelnummer. 30460680
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. 30460680
Brand: Mikromol MM3037.050025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride
Analyt- eller komponentnavne N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H18 Cl N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C16H18ClNO.ClH/c17-11-12-19-18(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.ClCCON(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
IUPAC navn N-benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 312.2342
Mængde 25 mg
Formel vægt 311.0844 g/mol