Få mere at vide
N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride, Mikromol
Mængde:
25 mg
Beskrivelse
N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C16 H18 Cl N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18ClNO.ClH/c17-11-12-19-18(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.ClCCON(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.2342 |
| Vis mere |