Få mere at vide
N-Benzyl Metaxalone, TRC
Artikelnummer. 30346727
Mængde:
500 mg
5 g
Artikelnummer. 30346727
Brand: Toronto Research Chemicals TRCB2850005G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl Metaxalone
Analyt- eller komponentnavne N-Benzyl Metaxalone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N O3
Synonym 3-Benzyl-5-((3,5-dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one
InChI formel InChI=1S/C19H21NO3/c1-14-8-15(2)10-17(9-14)22-13-18-12-20(19(21)23-18)11-16-6-4-3-5-7-16/h3-10,18H,11-13H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CC1=CC(OCC(OC2=O)CN2CC3=CC=CC=C3)=CC(C)=C1
IUPAC navn 3-benzyl-5-[(3,5-dimethylphenoxy)methyl]oxazolidin-2-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 311.37494
Mængde 5 g
Formel vægt 311.1521