Få mere at vide
N-Benzyl Metaxalone, TRC
Mængde:
500 mg
5 g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl Metaxalone |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Benzyl Metaxalone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H21 N O3 |
| Synonym | 3-Benzyl-5-((3,5-dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3/c1-14-8-15(2)10-17(9-14)22-13-18-12-20(19(21)23-18)11-16-6-4-3-5-7-16/h3-10,18H,11-13H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC1=CC(OCC(OC2=O)CN2CC3=CC=CC=C3)=CC(C)=C1 |
| IUPAC navn | 3-benzyl-5-[(3,5-dimethylphenoxy)methyl]oxazolidin-2-one |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |