missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Benzyl-L-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-L-tyrosine |
| CAS | 75768-66-0 |
| Molekylær formel | C16H17NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(Phenylmethyl)-L-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO3/c18-14-8-6-12(7-9-14)10-15(16(19)20)17-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15,17-18H,10-11H2,(H,19,20)/t15-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2S)-2-(benzylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.32 |
| Formel vægt | 271.1208 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?