Få mere at vide
N-Benzyl-L-serine, Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-L-Serine, Methyl Ester |
| CAS | 123639-56-5 |
| Molekylær formel | C11 H15 N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | L-Serine, N-(phenylmethyl)-, methyl ester, (S)-Methyl 2-(benzylamino)-3-hydroxypropanoate, N-Benzyl-L-serine methyl ester, (S)-N-Benzylserine methyl ester, Methyl N-benzyl-L-serinate, Methyl (2S)-2-(benzylamino)-3-hydroxypropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-15-11(14)10(8-13)12-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,12-13H,7-8H2,1H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H](CO)NCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2-(benzylamino)-3-hydroxypropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.24 |
| Formel vægt | 209.1052 |