missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Benzyl-L-serine, Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30344938
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344938 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344938 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2893052G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-L-Serine, Methyl Ester
CAS 123639-56-5
Molekylær formel C11 H15 N O3
Mængde 2 g
Synonym L-Serine, N-(phenylmethyl)-, methyl ester, (S)-Methyl 2-(benzylamino)-3-hydroxypropanoate, N-Benzyl-L-serine methyl ester, (S)-N-Benzylserine methyl ester, Methyl N-benzyl-L-serinate, Methyl (2S)-2-(benzylamino)-3-hydroxypropanoate
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3/c1-15-11(14)10(8-13)12-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,12-13H,7-8H2,1H3/t10-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H](CO)NCc1ccccc1
IUPAC navn methyl (2S)-2-(benzylamino)-3-hydroxypropanoate
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Formel vægt 209.1052
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.