Få mere at vide
N-Benzyl Hexadecanamide, TRC
Artikelnummer. 30468723
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30468723 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30468723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN288550500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylpalmitamide
CAS 74058-71-2
Molekylær formel C23 H39 N O
Mængde 500 mg
Synonym N-(Phenylmethyl)hexadecanamide, Macamide 1, N-Benzylhexadecanamide, N-Benzylpalmitamide
InChI formel InChI=1S/C23H39NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-23(25)24-21-22-18-15-14-16-19-22/h14-16,18-19H,2-13,17,20-21H2,1H3,(H,24,25)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCc1ccccc1
IUPAC navn N-benzylhexadecanamide
Molekylvægt (g/mol) 345.562
Formel vægt 345.303