Få mere at vide
N-Benzyl Glycine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl Glycine Hydrochloride |
| CAS | 7689-50-1 |
| Molekylær formel | C9H11NO2 . HCl |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c11-9(12)7-10-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10H,6-7H2,(H,11,12);1H |
| SMIL | Cl.OC(=O)CNCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-(benzylamino)acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.65 |
| Formel vægt | 201.0557 |