Få mere at vide
N-benzyl epinephrin, TRC
Artikelnummer. 17941215
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17941215 10 mg
17933535 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17941215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB27640010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1095714-91-2
Molekylær formel C16 H19 N O3
Molekylvægt (g/mol) 273.33
Synonym rac Adrenaline EP Impurity D
IUPAC navn 4-[2-[benzyl(methyl)amino]-1-hydroxy-ethyl]benzen-1,2-diol
SMIL CN(CC(O)c1ccc(O)c(O)c1)Cc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl Epinephrine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19NO3/c1-17(10-12-5-3-2-4-6-12)11-16(20)13-7-8-14(18)15(19)9-13/h2-9,16,18-20H,10-11H2,1H3
Formel vægt 273.1365