Få mere at vide
N-Benzyl Di-O-TBS Epinephrin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl Di-O-TBS Epinephrine-d3 |
| Molekylær formel | C28 D3 H44 N O3 Si2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H47NO3Si2/c1-27(2,3)33(8,9)31-25-18-17-23(19-26(25)32-34(10,11)28(4,5)6)24(30)21-29(7)20-22-15-13-12-14-16-22/h12-19,24,30H,20-21H2,1-11H3/i7D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CC(O)c1ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-[benzyl(trideuteriomethyl)amino]-1-[3,4-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]phenyl]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.867 |
| Formel vægt | 504.328 |