missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-benzyl ciprofloxacin benzylester, TRC

Artikelnummer. 30348388
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348388 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348388 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB23370050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Benzyl Ciprofloxacin Benzyl Ester
CAS 1391052-64-4
Molekylær formel C31H30FN3O3
Mængde 50 mg
Synonym 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(4-benzyl-1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid Benzyl Ester
InChI formel InChI=1S/C31H30FN3O3/c32-27-17-25-28(18-29(27)34-15-13-33(14-16-34)19-22-7-3-1-4-8-22)35(24-11-12-24)20-26(30(25)36)31(37)38-21-23-9-5-2-6-10-23/h1-10,17-18,20,24H,11-16,19,21H2
SMIL Fc1cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c2cc1N4CCN(Cc5ccccc5)CC4)C(=O)OCc6ccccc6
IUPAC navn benzyl 7-(4-benzylpiperazin-1-yl)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 511.59
Formel vægt 511.2271
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.