Få mere at vide
N-Benzyl Ciprofloxacin Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl Ciprofloxacin Benzyl Ester |
| CAS | 1391052-64-4 |
| Molekylær formel | C31H30FN3O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(4-benzyl-1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid Benzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C31H30FN3O3/c32-27-17-25-28(18-29(27)34-15-13-33(14-16-34)19-22-7-3-1-4-8-22)35(24-11-12-24)20-26(30(25)36)31(37)38-21-23-9-5-2-6-10-23/h1-10,17-18,20,24H,11-16,19,21H2 |
| SMIL | Fc1cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c2cc1N4CCN(Cc5ccccc5)CC4)C(=O)OCc6ccccc6 |
| IUPAC navn | benzyl 7-(4-benzylpiperazin-1-yl)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 511.59 |
| Formel vægt | 511.2271 |