Få mere at vide
N-Benzyl Carvedilol, TRC
Artikelnummer. 30344603
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30344603 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30344603 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB23367025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-1-[benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H- carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
CAS 72955-94-3
Molekylær formel C31 H32 N2 O4
Mængde 25 mg
Synonym (2RS)-1-[Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol, Carvedilol Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C31H32N2O4/c1-35-28-15-7-8-16-29(28)36-19-18-33(20-23-10-3-2-4-11-23)21-24(34)22-37-30-17-9-14-27-31(30)25-12-5-6-13-26(25)32-27/h2-17,24,32,34H,18-22H2,1H3
SMIL COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)Cc5ccccc5
IUPAC navn 1-[benzyl-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 496.6
Formel vægt 496.2362