Få mere at vide
N-Benzyl-Beta-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-beta-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c12-10(13)6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,12,13) |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 179.0946 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |