Få mere at vide
N-Benzyl-7,8-dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-7,8-dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-3-on |
| CAS | 887352-89-8 |
| Molekylær formel | C19 H21 N O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3/c1-22-17-10-15-8-9-19(21)20(12-14-6-4-3-5-7-14)13-16(15)11-18(17)23-2/h3-7,10-11H,8-9,12-13H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc2CCC(=O)N(Cc3ccccc3)Cc2cc1OC |
| IUPAC navn | 2-benzyl-7,8-dimethoxy-4,5-dihydro-1H-2-benzazepin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.37 |
| Formel vægt | 311.1521 |