Få mere at vide
N-benzyl-4-piperidon, 99%
Artikelnummer. 10409400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10409400 250 mL Glasflaske 250ml
10723831 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10409400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106132500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 3612-20-2 | C12H15NO | 189,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3612-20-2
Molekylær formel C12H15NO
Molekylvægt (g/mol) 189.26
MDL nummer MFCD00006192
InChI nøgle SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one
PubChem CID 19220
IUPAC navn 1-benzylpiperidin-4-on
SMIL C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-4-piperidone
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til halm
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 133,0 °C til 135,0 °C (7,0 mmHg)
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5390 til 1,5410
Mængde 250 mL
Beilstein 21,IV,3189
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 12 g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, d.m.f., acetone og chloroform
Formel vægt 189.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Benzyl-4-piperidone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /