Få mere at vide
N-Benzyl-4-chloropentanamide, TRC
Artikelnummer. 30331280
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 30331280
Brand: Toronto Research Chemicals TRCB23363550MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-4-chloropentanamide
Analyt- eller komponentnavne N-Benzyl-4-chloropentanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C3 H8 Br O3 P
InChI formel InChI=1S/C3H8BrO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2,(H2,5,6,7)
Løsningstype Neat
SMIL OP(=O)(O)CCCBr
IUPAC navn 3-bromopropylphosphonic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 202.972
Mængde 50 mg
Formel vægt 201.939