Få mere at vide
N-Benzyl-4-chloropentanamide, TRC
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-4-chloropentanamide |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Benzyl-4-chloropentanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C3 H8 Br O3 P |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8BrO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2,(H2,5,6,7) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OP(=O)(O)CCCBr |
| IUPAC navn | 3-bromopropylphosphonic acid |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.972 |
| Vis mere |