Få mere at vide
N-benzyl-4-(2-hydroxyethyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-4-(2-hydroxyethyl)piperidine |
| Navn note | 97% |
| CAS | 76876-70-5 |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul til Brun |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C14H21NO |
| Vis mere |