Få mere at vide
N-Benzyl-3-(tert-butyldimethylsilanyloxymethyl)piperid-4-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10192974
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10192974 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11356895 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10192974 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07912DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 325486-37-1
Molekylær formel C19H31NO2Si
Molekylvægt (g/mol) 333.55
MDL nummer MFCD09065031
InChI nøgle WOYQEVXRQBRUAL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl piperidin-4-one, n-benzy 3-tert-butyldimethylsilanyloxymethyl piperid-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyloxymethyl-piperidin-4-one, n-benzyl-3-tert-butyldimethylsilanyloxymethyl piperid-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyl dimethyl silyl oxy methyl piperidin-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyl dimethylsilyloxy methyl piperidin-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyloxy methyl piperidin-4-one, 4-piperidinone,3-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-4-oxopiperidin-3-yl methoxy tert-butyldimethylsilane
PubChem CID 22495722
IUPAC navn 1-benzyl-3-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]piperidin-4-on
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-3-(tert-butyldimethylsilanyloxymethyl)piperid-4-one
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 333.54
Procent renhed 95%