Få mere at vide
N-benzyl-3-hydroxypiperidin, TRC
Artikelnummer. 30344238
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30344238 5 g
1 options
Artikelnummer. 30344238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2788205G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-3-hydroxypiperidine
CAS 14813-01-5
Molekylær formel C12 H17 N O
Mængde 5 g
Synonym 3-Piperidinol, 1-(phenylmethyl)-, 3-Piperidinol, 1-benzyl- (7CI,8CI), 1-(Phenylmethyl)-3-piperidinol, 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-Benzyl-3-piperidinol, 3-Hydroxy-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-3-hydroxypiperidine, N-Benzyl-3-piperidinol, NSC 111182
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2
SMIL OC1CCCN(Cc2ccccc2)C1
IUPAC navn 1-benzylpiperidin-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 191.27
Formel vægt 191.131