Få mere at vide
N-Benzyl-3-aminopropanol, TRC
Artikelnummer. 30329931
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30329931 1 g
1 options
Artikelnummer. 30329931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2258001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-3-aminopropanol
CAS 4720-29-0
Molekylær formel C10 H15 N O
Mængde 1 g
Synonym 1-Propanol, 3-[(phenylmethyl)amino]-, 1-Propanol, 3-(benzylamino)- (6CI,7CI,8CI), 3-[(Phenylmethyl)amino]-1-propanol, 3-(Benzylamino)-1-propanol, 3-(N-Benzylamino)propan-1-ol, N-Benzyl-3-aminopropanol, N-Benzyl-3-propanolamine, N-Benzyl-N-(3-hydroxypropyl)amine, N-Benzylpropanolamine, NSC 165603, NSC 17283, 3-(Benzylamino)propanol
InChI formel InChI=1S/C10H15NO/c12-8-4-7-11-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2
SMIL OCCCNCc1ccccc1
IUPAC navn 3-(benzylamino)propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 165.23
Formel vægt 165.1154