missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Benzyl-3,3'-iminodipropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-3,3'-iminodipropionic Acid |
| CAS | 6405-28-3 |
| Molekylær formel | C13H17NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c15-12(16)6-8-14(9-7-13(17)18)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMIL | OC(=O)CCN(CCC(=O)O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-[benzyl(2-carboxyethyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vægt | 251.1158 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?