Få mere at vide
N-Benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425188
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15425188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59015.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 172998-55-9
Molekylær formel C21H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 317.388
MDL nummer MFCD22683037
InChI nøgle AAQVKEUFERGCEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84375597
IUPAC navn N-benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide
SMIL COC1=CC=CC=C1C(=O)N(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide
Mængde 1 g
Formel vægt 317.39
Procent renhed 97%