Få mere at vide
N-benzyl-2-chloracetamid, TRC
Artikelnummer. 30008461
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30008461 2.5 g 2.5g
30007158 5 g -
30005073 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008461 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5368752.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2564-06-9
Molekylær formel C9 H10 Cl N O
Molekylvægt (g/mol) 183.635
Synonym 2-Chloro-N-(phenylmethyl)acetamide, 2-Chloro-N-benzylacetamide, N-(Chloroacetyl)benzylamine, N-Benzyl-2-chloroacetamide, N-Benzyl-α-chloroacetamide, N-Benzylchloroacetamide, NSC 60743;
IUPAC navn N-benzyl-2-chloracetamid
SMIL ClCC(=O)NCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-2-chloroacetamide
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO/c10-6-9(12)11-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
Formel vægt 183.045