missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Benzyl-2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1,5-dideoxy-imino-L-iditol, TRC

Artikelnummer. 30341482
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341482 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2796805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1,5-dideoxy-imino-L-iditol
CAS 151963-95-0
Molekylær formel C41 H43 N O4
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C41H43NO4/c1-6-16-33(17-7-1)26-42-27-39(44-29-35-20-10-3-11-21-35)41(46-31-37-24-14-5-15-25-37)40(45-30-36-22-12-4-13-23-36)38(42)32-43-28-34-18-8-2-9-19-34/h1-25,38-41H,26-32H2/t38-,39-,40+,41+/m0/s1
SMIL C(OCc1ccccc1)[C@H]2[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H](CN2Cc5ccccc5)OCc6ccccc6
IUPAC navn (2S,3R,4R,5S)-1-benzyl-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-2-(phenylmethoxymethyl)piperidine
Molekylvægt (g/mol) 613.78
Formel vægt 613.3192
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.