missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Benzyl-2,2-dichloroacetamide, TRC

Artikelnummer. 30329031
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329031 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329031 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1266785MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-2,2-dichloroacetamide
CAS 6063-50-9
Molekylær formel C9H9NOCl2
Mængde 5 mg
Synonym 2,2-Dichloro-N-(phenylmethyl)acetamide, NSC 51583
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2NO/c10-8(11)9(13)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,12,13)
SMIL ClC(Cl)C(=O)NCc1ccccc1
IUPAC navn N-benzyl-2,2-dichloroacetamide
Molekylvægt (g/mol) 218.08
Formel vægt 217.0061
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.