missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Benzyl-2,2-dichloroacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-2,2-dichloroacetamide |
| CAS | 6063-50-9 |
| Molekylær formel | C9H9NOCl2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,2-Dichloro-N-(phenylmethyl)acetamide, NSC 51583 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2NO/c10-8(11)9(13)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,12,13) |
| SMIL | ClC(Cl)C(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-benzyl-2,2-dichloroacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.08 |
| Formel vægt | 217.0061 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?