Få mere at vide
N-Benzyl-1-phenylmethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051439
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051439 100 mg
30050501 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051439 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0785.09
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Benzyl-1-phenylmethanamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-benzyl-1-phenylmethanamine
CAS 20455-68-9
Analyt- eller komponentnavne N-benzyl-1-phenylmethanamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H15 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Noradrenaline Tartrate Imp. F (EP), Noradrenaline Imp. F (EP), N-(phenylmethyl)benzenemethanamine hydrochloride, Dibenzylamine hydrochloride, Dibenzylammonium chloride, Noradrenaline Imp. F (EP) as Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Impurity F as Hydrochloride, Noradrenaline Impurity F as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H15N.ClH/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15H,11-12H2;1H
SMIL Cl.C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn N-benzyl-1-phenylmethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 233.74
Mængde 100 mg
Formel vægt 233.0971 g/mol