Få mere at vide
N-Benzyl-1-butanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-1-butanamine |
| CAS | 2403-22-7 |
| Molekylær formel | C11H17N |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N/c1-2-3-9-12-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,2-3,9-10H2,1H3 |
| SMIL | CCCCNCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-benzylbutan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.26 |
| Formel vægt | 163.1361 |