missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Benzy N,N-Didesmethyl Trimebutine, TRC

Artikelnummer. 30343652
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343652 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343652 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB27569025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Benzy N,N-Didesmethyl Trimebutine
CAS 1246817-32-2
Molekylær formel C27H31NO5
Mængde 25 mg
Synonym 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-Phenyl-2-[(phenylmethyl)amino]butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C27H31NO5/c1-5-27(22-14-10-7-11-15-22,28-18-20-12-8-6-9-13-20)19-33-26(29)21-16-23(30-2)25(32-4)24(17-21)31-3/h6-17,28H,5,18-19H2,1-4H3
SMIL CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(NCc2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn [2-(benzylamino)-2-phenylbutyl] 3,4,5-trimethoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 449.54
Formel vægt 449.2202
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.