Learn More
N-Benzy N,N-Didesmethyl Trimebutine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzy N,N-Didesmethyl Trimebutine |
| CAS | 1246817-32-2 |
| Molekylær formel | C27H31NO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-Phenyl-2-[(phenylmethyl)amino]butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C27H31NO5/c1-5-27(22-14-10-7-11-15-22,28-18-20-12-8-6-9-13-20)19-33-26(29)21-16-23(30-2)25(32-4)24(17-21)31-3/h6-17,28H,5,18-19H2,1-4H3 |
| SMIL | CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(NCc2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | [2-(benzylamino)-2-phenylbutyl] 3,4,5-trimethoxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.54 |
| Formel vægt | 449.2202 |