Få mere at vide
N-Benzoyltiorea, 98%
Artikelnummer. 11378775
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378775 25 g 25g
11368775 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12377.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 614-23-3 | C8H8N2OS | 180,225 g/mol
N-Benzoylthiourea er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Benzoylthiourea er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-23-3
Molekylær formel C8H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 180.225
MDL nummer MFCD00041191
InChI nøgle DQMWMUMCNOJLSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylthiourea, n-benzoylthiourea, 1-benzoyl-2-thiourea, necacyl, 1-benzoylthiourea, benzamide, n-thiocarbamoyl, urea, 1-benzoyl-2-thio, benzamide, n-aminothioxomethyl, n-aminothioxomethyl benzamide, benzamide, n-aminothioxomethyl-9ci
PubChem CID 2735473
IUPAC navn N-carbamothioylbenzamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzoylthiourea
Smeltepunkt 174 °C til 176 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 1942772
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 180.23
Procent renhed 98%