Få mere at vide
N-(Benzoyloxy)succinimide, 97%
Product Code. 15484868
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15484868 5 g 5g
15474868 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15484868 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H58625.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 23405-15-4 | C11H9NO4 | 219.196 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23405-15-4
Molekylær formel C11H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 219.196
MDL nummer MFCD00078953
InChI nøgle BVUOEDOMUOJKOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzoyloxy succinimide, bz-osu, n-succinimidyl benzoate, benzoic acid n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-pyrrolidinedione, 1-benzoyloxy, 1-benzoyloxy-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-dioxoazolidinyl benzoate, 1-phenylcarbonyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, benzoyoxysuccinimide, benzoic acid succinimidyl ester
PubChem CID 716426
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)benzoat
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-(Benzoyloxy)succinimide
Mængde 5 g
Formel vægt 219.19
Procent renhed 97%