Få mere at vide
N-(Benzoyloxy)succinimide, 97%
Artikelnummer. 15474868
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474868 1 g 1g
15484868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58625.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 23405-15-4 | C11H9NO4 | 219.196 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23405-15-4
Molekylær formel C11H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 219.196
MDL nummer MFCD00078953
InChI nøgle BVUOEDOMUOJKOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzoyloxy succinimide, bz-osu, n-succinimidyl benzoate, benzoic acid n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-pyrrolidinedione, 1-benzoyloxy, 1-benzoyloxy-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-dioxoazolidinyl benzoate, 1-phenylcarbonyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, benzoyoxysuccinimide, benzoic acid succinimidyl ester
PubChem CID 716426
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)benzoat
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Benzoyloxy)succinimide
Mængde 1 g
Formel vægt 219.19
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(Benzoyloxy)succinimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(Benzoyloxy)succinimide