missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(Benzoyloxy)-N,Alpha,Alpha-trimethyl-benzeneethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Benzoyloxy)-N,alpha,alpha-trimethyl-benzeneethanamine |
| CAS | 120583-17-7 |
| Molekylær formel | C18H21NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | O-Benzoyl-N-methyl-N-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)hydroxylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO2/c1-18(2,14-15-10-6-4-7-11-15)19(3)21-17(20)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3 |
| SMIL | CN(OC(=O)c1ccccc1)C(C)(C)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | [methyl-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)amino] benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.36 |
| Formel vægt | 283.1572 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?